1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57047-1G
PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA
2070
CZK
APOSPC57047-1G
APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₂ Bod varu: 80…84 °C/1,5mmHg Bod tání: 21…26 °C Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16659620 CAS číslo: 29848-57-5 |