Ethyl 2,6-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2,6-difluorobenzoate
PC57044-100G
PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA
4300
CZK
APOSPC57044-100G
APOSPC57044-5G
Ethyl 2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06204338 CAS číslo: 19064-14-3 |