Tisk…
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 2650 CZK
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.46 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839109
CAS číslo: 1099597-32-6