Tisk…
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 4340 CZK
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683502
CAS číslo: 63878-73-9