Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57026-5G PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA 22750 CZK
APOSPC57026-5G APOSPC57026-1G
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115898
CAS číslo: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III