Tisk…
1H,1H-Perfluoropentylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1H,1H-Nonafluoropentylamine
PC57021-25G PC57021-5G
APOSPC57021-25GEA 20470 CZK
APOSPC57021-25G APOSPC57021-5G
1H,1H-Perfluoropentylamine
1H,1H-Perfluoropentylamine
Vzorec: C₅H₄F₉N
MW: 249,08 g/mol
Bod varu: 87 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 355-27-1
UN: 2735
ADR: 8,III