1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5702-25G
PC5702-5G
APOSPC5702-25GEA
27080
CZK
APOSPC5702-25G
APOSPC5702-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane
Vzorec:
C₃H₃F₅ Bod varu: –18 °C Bod tání: –81 °C Hustota: 1,176 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00069108 CAS číslo: 1814-88-6 UN: 3163 ADR: 2.2, |