Tisk…
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate, Methyl 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 1240 CZK
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698121
CAS číslo: 1211538-72-5