Tisk…
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57014-1G PC57014-5G PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA 1490 CZK
APOSPC57014-1G APOSPC57014-5G APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698110
CAS číslo: 1214336-88-5