5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
PC57010-25G
PC57010-5G
PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA
4240
CZK
APOSPC57010-25G
APOSPC57010-5G
APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₂BrF₂NO₂ MW: 237,9864 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12025434 CAS číslo: 147808-42-2 |