2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5701-1G
PC5701-25G
PC5701-5G
PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA
417
CZK
APOSPC5701-1G
APOSPC5701-25G
APOSPC5701-5G
APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉FO Bod varu: 90 °C/3mmHg Hustota: 1,125 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 107 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045998 CAS číslo: 52059-53-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...