Tisk…
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Perfluorophenyl)propanoic acid
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 5200 CZK
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.13 g/mol
Bod tání: 91…96 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020516
CAS číslo: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8 III