Tisk…
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 3270 CZK
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Vzorec: C₉H₇F₅O
MW: 226.15 g/mol
Bod varu: 67…68 °C/5mmHg
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039613
CAS číslo: 715-31-1