Tisk…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56975-1G PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA 622 CZK
APOSPC56975-1G APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₇FN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100241
CAS číslo: 1048913-86-5