Tisk…
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5695-1G PC5695-5G PC5695-25G PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA 3540 CZK
APOSPC5695-1G APOSPC5695-5G APOSPC5695-25G APOSPC5695-100G
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03792669
CAS číslo: 392-70-1