Tisk…
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5691-1G PC5691-250MG
APOSPC5691-1GEA 9530 CZK
APOSPC5691-1G APOSPC5691-250MG
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈FN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109398
CAS číslo: 171809-13-5