Tisk…
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56881-100G PC56881-25G PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA 7250 CZK
APOSPC56881-100G APOSPC56881-25G APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrClF
MW: 209,4434 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878161
CAS číslo: 309721-44-6