Tisk…
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5687-500G
APOSPC5687-500GEA 3230 CZK
APOSPC5687-500G
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 97%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Vzorec: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149968
CAS číslo: 17787-40-5