Tisk…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56867-1G PC56867-5G PC56867-25G
APOSPC56867-1GEA 3740 CZK
APOSPC56867-1G APOSPC56867-5G APOSPC56867-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16622238
CAS číslo: 194804-94-9