3,4-Difluorobenzylamine 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56852-100G
PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA
4100
CZK
APOSPC56852-100G
APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobenzylamine 94%
3,4-Difluorobenzylamine
Vzorec:
C₇H₇F₂N Hustota: 1,21 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010145 CAS číslo: 72235-53-1 UN: 2735 ADR: 8,III |