Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 12960 CZK
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11856009
CAS číslo: 919355-30-9