Tisk…
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5684-1G PC5684-250MG
APOSPC5684-1GEA 1660 CZK
APOSPC5684-1G APOSPC5684-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275188
CAS číslo: 258506-68-2