Tisk…
5-Fluorosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 4960 CZK
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldehyde
5-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140.11
Bod varu: 56 °C/0.75mmHg
Bod tání: 82…85 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01090997
CAS číslo: 347-54-6