Tisk…
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 15710 CZK
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09996953
CAS číslo: 1003712-18-2