Tisk…
3,5-Difluorothiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 662 CZK
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorothiophenol
3,5-Difluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄F₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06201795
CAS číslo: 99389-26-1
UN: 1993
ADR: 3,III