4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5672-25G
PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA
1370
CZK
APOSPC5672-25G
APOSPC5672-5G
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Vzorec:
C₈H₆FNO₃ Bod varu: 118…120 °C/0,8mmHg Bod tání: 47…51 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00115369 CAS číslo: 400-93-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...