Tisk…
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5670-5G PC5670-1G
APOSPC5670-5GEA 582 CZK
APOSPC5670-5G APOSPC5670-1G
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₅F₅O
Bod varu: 68…70 °C/30mmHg
Bod tání: 32…34 °C
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004510
CAS číslo: 830-50-2
EINECS: 212-597-7