Tisk…
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56674-5G PC56674-1G
APOSPC56674-5GEA 7440 CZK
APOSPC56674-5G APOSPC56674-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid 95%
2-Bromo-4,5-difluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
Bod tání: 231…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411353
CAS číslo: 849062-34-6