Tisk…
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diphenyl(pentafluorophenyl)phosphine
PC5665-1G PC5665-5G
APOSPC5665-1GEA 3940 CZK
APOSPC5665-1G APOSPC5665-5G
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine 98%
(Pentafluorophenyl)diphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₁₀F₅P
MW: 352.24 g/mol
Bod tání: 70…72 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000290
CAS číslo: 5525-95-1