Tisk…
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5664-25G PC5664-5G
APOSPC5664-25GEA 3020 CZK
APOSPC5664-25G APOSPC5664-5G
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride) 98%
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane (flophemesyl chloride)
Vzorec: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260,67 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/10mmHg
Hustota: 1,381 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000500
CAS číslo: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
UN: 2987
ADR: 8,II