3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC5663-5G
APOSPC5663-5GEA
2070
CZK
APOSPC5663-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₃H₁₆BF₃O₃ MW: 288,0706 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05863919 CAS číslo: 262376-31-8 |