Tisk…
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 8200 CZK
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorophenyl)acetonitrile 98%
(Pentafluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: (C₆F₅)CH₂CN
MW: 207.1
Bod varu: 107…111 °C/17mmHg
Hustota: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013814
CAS číslo: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III