Tisk…
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 622 CZK
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chloro-2,6-difluorophenol 97%
4-Chloro-2,6-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃ClF₂O
MW: 164.54
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660242
CAS číslo: 164790-68-5
UN: 3261
ADR: 8 III