3-Fluoro-p-anisaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
PC5655-25G
PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA
1450
CZK
APOSPC5655-25G
APOSPC5655-5G
3-Fluoro-p-anisaldehyde
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 Bod varu: 129…132 °C/11mmHg Bod tání: 34…35 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003349 CAS číslo: 351-54-2 EINECS: 206-514-3 |