Tisk…
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 622 CZK
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Vzorec: C₁₂H₁₇F₃S
Bod varu: 150 °C
Bod tání: 59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858620
CAS číslo: 947725-04-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,I