Tisk…
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 953 CZK
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorophenyl)acetonitrile 90%
(2-Fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod varu: 235 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001897
CAS číslo: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III