Tisk…
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 21730 CZK
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄F₃NO₂S
Bod tání: 110…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094300
CAS číslo: 518070-13-8