Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5646-1G PC5646-5G
APOSPC5646-1GEA 2820 CZK
APOSPC5646-1G APOSPC5646-5G
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide
2,4,5-Trifluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569462
CAS číslo: 287172-63-8