Tisk…
Oil 10 S
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 40340 CZK
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Vzorec: (C₂ClF₃)n
MW: 800
Bod tání: –129 °C
Hustota: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-83-9