Tisk…
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5643-10G PC5643-5G PC5643-1G
APOSPC5643-10GEA 6750 CZK
APOSPC5643-10G APOSPC5643-5G APOSPC5643-1G
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,5-Trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 240800-48-0
UN: 3265
ADR: 8,III