Tisk…

3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 3740 CZK
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BF₃O₂
Bod tání: 162…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151854
CAS číslo: 1423-26-3

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR