3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5639-1G
PC5639-25G
PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA
1040
CZK
APOSPC5639-1G
APOSPC5639-25G
APOSPC5639-5G
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂S Bod tání: 71…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236337 CAS číslo: 946-65-6 |