Tisk…

1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 4140 CZK
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Vzorec: C₁₇H₁₈F₂N₂
Bod varu: 130 °C
Bod tání: 88…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038660
CAS číslo: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR