Tisk…
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC5635-10G PC5635-1G PC5635-5G
APOSPC5635-10GEA 23970 CZK
APOSPC5635-10G APOSPC5635-1G APOSPC5635-5G
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid 97%
2,3,6-Trifluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Bod tání: 125…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840204
CAS číslo: 675602-92-3