Tisk…
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56331-5G PC56331-1G
APOSPC56331-5GEA 27280 CZK
APOSPC56331-5G APOSPC56331-1G
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate 99+%
Sodium tetrakis(4-fluorophenyl)borate dihydrate
Vzorec: C₂₄H₂₀BF₄NaO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149598
CAS číslo: 207683-22-5