Tisk…
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate, 4-Fluorophenyl(oxo)glyoxal hydrate
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 622 CZK
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.140 g/mol
Bod varu: 115 °C/35mmHg
Bod tání: 80…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320770
CAS číslo: 447-43-8