2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC5632-1G
PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA
622
CZK
APOSPC5632-1G
APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec:
C₁₀H₆F₃NO MW: 213,1560 g/mol Bod tání: 198…203 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153196 CAS číslo: 1701-18-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...