Tisk…
Pentafluorophenol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
PC5630-100G PC5630-500G PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA 992 CZK
APOSPC5630-100G APOSPC5630-500G APOSPC5630-1KG
Pentafluorophenol 99%
Pentafluorophenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Vzorec: C₆HF₅O
MW: 184.07
Bod varu: 143 °C
Bod tání: 34…36 °C
Hustota: 1.757 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002156
CAS číslo: 771-61-9
EINECS: 212-235-8