Tisk…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5628-1G PC5628-25G PC5628-5G
APOSPC5628-1GEA 1040 CZK
APOSPC5628-1G APOSPC5628-25G APOSPC5628-5G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate 95%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexyldimethacrylate
Vzorec: C₁₄H₁₄F₈O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078359
CAS číslo: 66818-54-0