Tisk…
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 2690 CZK
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluorpentan-1-ol
Vzorec: C₅H₇F₅O
Bod varu: 134…135 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153224
CAS číslo: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9